2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR3424-1G
OR3424-5G
OR3424-10G
APOSOR3424-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3424-1G
APOSOR3424-5G
APOSOR3424-10G
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₈BClO₄ MW: 214,4107 g/mol Pto. de fusión: 140…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08689530 Núm. CAS: 603122-80-1 |