4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3432-1G OR3432-500MG OR3432-100MG
APOSOR3432-1GEA 261 EUR
APOSOR3432-1G APOSOR3432-500MG APOSOR3432-100MG
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₀BNO₄S
Pto. de fusión: 220…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689522
Núm. CAS: 913835-90-2