2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3433-1G OR3433-5G
APOSOR3433-1GEA 364 EUR
APOSOR3433-1G APOSOR3433-5G
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
2-Carboxythiophene-4-boronic acid
Formula: C₅H₅BO₄S
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08689521
Núm. CAS: 913835-91-3