Ácido 1-Boc-4-cloroindol-2 borónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-N-(Boc)-indole-2-boronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR3437-1G OR3437-5G
APOSOR3437-1GEA 29 EUR
APOSOR3437-1G APOSOR3437-5G
Ácido 1-Boc-4-cloroindol-2 borónico 98%
Ácido 1-Boc-4-cloroindol-2 borónico
Formula: C₁₃H₁₅BClNO₄
MW: 295,53 g/mol
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114582
Núm. CAS: 475102-11-5