2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345004-1G OR345004-5G
APOSOR345004-1GEA 50.9 EUR
APOSOR345004-1G APOSOR345004-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 177…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093781
Núm. CAS: 101084-96-2