3-Iodo-2-metoxipiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345009-100G OR345009-25G
APOSOR345009-100GEA 277 EUR
APOSOR345009-100G APOSOR345009-25G
3-Iodo-2-metoxipiridina 98%
3-Iodo-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₆INO
MW: 235,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094946
Núm. CAS: 112197-15-6