3,4-Dibromopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345020-100G OR345020-25G OR345020-5G
APOSOR345020-100GEA 282 EUR
APOSOR345020-100G APOSOR345020-25G APOSOR345020-5G
3,4-Dibromopiridina
3,4-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. de fusión: 71…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234016
Núm. CAS: 13534-90-2