2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345031-1G OR345031-5G
APOSOR345031-1GEA 21.9 EUR
APOSOR345031-1G APOSOR345031-5G
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Formula: C₅H₂Br₂ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277306
Núm. CAS: 160599-70-2