3-Amino-4-ethoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Ethoxypyridin-3-amine
OR345032-1G OR345032-250MG OR345032-500MG
APOSOR345032-1GEA 84.1 EUR
APOSOR345032-1G APOSOR345032-250MG APOSOR345032-500MG
3-Amino-4-ethoxypyridine
3-Amino-4-ethoxypyridine
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234351
Núm. CAS: 1633-43-8