2-Methylnicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyano-2-methylpyridine
OR345035-1G OR345035-5G
APOSOR345035-1GEA 88.6 EUR
APOSOR345035-1G APOSOR345035-5G
2-Methylnicotinonitrile
2-Methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254420
Núm. CAS: 1721-23-9