3-Amino-2,4-dichloropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR345038-25G
APOSOR345038-25GEA 89.9 EUR
APOSOR345038-25G
3-Amino-2,4-dichloropyridine
3-Amino-2,4-dichloropyridine
Formula: C5H4Cl2N2
MW: 163,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750301
Núm. CAS: 173772-63-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III