[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-(Aminomethyl)phenoxy)-N,N-dimethylethanamine, 2-[4-(Amino methyl) phenoxy]-n, n-dimethyl ethanamine, Trimethobenzamide Impurity 1
OR345043-5G OR345043-1G
APOSOR345043-5GEA 154 EUR
APOSOR345043-5G APOSOR345043-1G
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine
Formula: C₁₁H₁₈N₂O
MW: 194.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075231
Núm. CAS: 20059-73-8