4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345048-25G OR345048-5G
APOSOR345048-25GEA 244 EUR
APOSOR345048-25G APOSOR345048-5G
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₉ClO₂
Pto. de fusión: 187…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013995
Núm. CAS: 20849-78-9