7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Methyldaphnetin, 7,8-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
OR345049-1G
OR345049-5G
APOSOR345049-1GEA
0
EUR
APOSOR345049-1G
APOSOR345049-5G
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Formula:
C₁₀H₈O₄ MW: 192,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016972 Núm. CAS: 2107-77-9 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)