2,6-Dicloro-4-nitropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345059-25G OR345059-1G OR345059-5G
APOSOR345059-25GEA 0 EUR
APOSOR345059-25G APOSOR345059-1G APOSOR345059-5G
2,6-Dicloro-4-nitropiridina 97%
2,6-Dicloro-4-nitropiridina
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Pto. de fusión: 94…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05670545
Núm. CAS: 25194-01-8