3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345068-5G
APOSOR345068-5GEA 88.6 EUR
APOSOR345068-5G
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208242
Núm. CAS: 28286-79-5