5-Amino-2-iodopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345071-1G OR345071-5G
APOSOR345071-1GEA 85.7 EUR
APOSOR345071-1G APOSOR345071-5G
5-Amino-2-iodopiridina 98%
5-Amino-2-iodopiridina
Formula: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02706663
Núm. CAS: 29958-12-1