Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ácido 3-cloro-p-anísico
OR345088-25G OR345088-1G
APOSOR345088-25GEA 94.4 EUR
APOSOR345088-25G APOSOR345088-1G
Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico 98%
Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇ClO₃
Pto. de fusión: 213…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016512
Núm. CAS: 37908-96-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III