3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345090-10G OR345090-5G
APOSOR345090-10GEA 31.9 EUR
APOSOR345090-10G APOSOR345090-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Formula: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086033
Núm. CAS: 38940-62-4