Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Mesalazine EP Impurity Q
OR345092-25G OR345092-100G OR345092-5G
APOSOR345092-25GEA 91.5 EUR
APOSOR345092-25G APOSOR345092-100G APOSOR345092-5G
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico 99%
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Pto. de fusión: 182…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007069
Núm. CAS: 3970-35-2