3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345093-25G
OR345093-5G
APOSOR345093-25GEA
314
EUR
APOSOR345093-25G
APOSOR345093-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula:
C5H6N2O2 MW: 126,1133 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00608153 Núm. CAS: 40704-11-8 |