Ácido 2-cloro-4-hidroxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
OR345112-25G OR345112-5G
APOSOR345112-25GEA 331 EUR
APOSOR345112-25G APOSOR345112-5G
Ácido 2-cloro-4-hidroxibenzoico
Ácido 2-cloro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Pto. de fusión: 207…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045855
Núm. CAS: 56363-84-9