2-Acetyl-4-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Methylpyridin-2-yl)ethanone
OR345116-5G
APOSOR345116-5GEA 68.3 EUR
APOSOR345116-5G
2-Acetyl-4-methylpyridine 98%
2-Acetyl-4-methylpyridine
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,1632 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863638
Núm. CAS: 59576-26-0