2-Benzyloxy-5-hydroxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345132-1G OR345132-5G
APOSOR345132-1GEA 0 EUR
APOSOR345132-1G APOSOR345132-5G
2-Benzyloxy-5-hydroxypyridine 98%
2-Benzyloxy-5-hydroxypyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798281
Núm. CAS: 725256-57-5