Ketorolac 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid, Ketorolaco, Ketorolacum
OR345134-10G
OR345134-1G
OR345134-5G
APOSOR345134-10GEA
580
EUR
APOSOR345134-10G
APOSOR345134-1G
APOSOR345134-5G
Ketorolac 95%
Ketorolac
Formula:
C₁₅H₁₃NO₃ MW: 255,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00864281 Núm. CAS: 74103-06-3 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)