Ácido 3-hidroxi-5-nitrobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345140-1G OR345140-25G OR345140-5G
APOSOR345140-1GEA 58 EUR
APOSOR345140-1G APOSOR345140-25G APOSOR345140-5G
Ácido 3-hidroxi-5-nitrobenzoico 97%
Ácido 3-hidroxi-5-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Pto. de fusión: 190…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01098212
Núm. CAS: 78238-14-9