2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345146-100MG OR345146-250MG
APOSOR345146-100MGEA 227 EUR
APOSOR345146-100MG APOSOR345146-250MG
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798282
Núm. CAS: 885952-26-1