4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345152-1G OR345152-25G OR345152-5G
APOSOR345152-1GEA 21.9 EUR
APOSOR345152-1G APOSOR345152-25G APOSOR345152-5G
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇IO₃
MW: 278,0439 g/mol
Pto. de fusión: 147…151 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07780726
Núm. CAS: 89942-34-7