4-Amino-3-bromo-5-iodopiridina 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-5-iodo-4-piridilamina
OR345153-1G OR345153-10G OR345153-5G
APOSOR345153-1GEA 94.4 EUR
APOSOR345153-1G APOSOR345153-10G APOSOR345153-5G
4-Amino-3-bromo-5-iodopiridina 95+%
4-Amino-3-bromo-5-iodopiridina
Formula: C₅H₄BrIN₂
MW: 298,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781147
Núm. CAS: 902837-39-2