Ácido 4-metoxi-o-toluico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR345161-25G OR345161-5G
APOSOR345161-25GEA 49.3 EUR
APOSOR345161-25G APOSOR345161-5G
Ácido 4-metoxi-o-toluico
Ácido 4-metoxi-o-toluico
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 177…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020291
Núm. CAS: 6245-57-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR