5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Cyano-5-nitropyridine, 5-Nitropicolinonitrile
OR345166-5G OR345166-1G OR345166-25G
APOSOR345166-5GEA 275 EUR
APOSOR345166-5G APOSOR345166-1G APOSOR345166-25G
5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
5-Nitropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃N₃O₂
MW: 149,1069 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368184
Núm. CAS: 100367-55-3