8-Bromo-6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345196-1G
OR345196-5G
APOSOR345196-1GEA
43.5
EUR
APOSOR345196-1G
APOSOR345196-5G
8-Bromo-6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 96%
Formula:
C₇H₃BrClN₃O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11504898 Núm. CAS: 1072944-56-9 |