2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345207-1G OR345207-5G
APOSOR345207-1GEA 128 EUR
APOSOR345207-1G APOSOR345207-5G
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,150 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095074
Núm. CAS: 112163-03-8