5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-chloro-5-hydroxypyridine
OR345245-5G
APOSOR345245-5GEA 142 EUR
APOSOR345245-5G
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol
Formula: C₅H₃BrClNO
MW: 208,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835248
Núm. CAS: 130115-85-4