3-Chloro-4-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR345250-10G OR345250-1G OR345250-5G
APOSOR345250-10GEA 360 EUR
APOSOR345250-10G APOSOR345250-1G APOSOR345250-5G
3-Chloro-4-nitropyridine
3-Chloro-4-nitropyridine
Formula: C5H3ClN2O2
MW: 158.54 g/mol
Pto. Ebullición: 256 °C
Pto. de fusión: 25…26 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00490146
Núm. CAS: 13194-60-0