2-Cloro-4-iodo-3-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-4-iodo-3-picolina
OR345265-10G OR345265-1G OR345265-5G
APOSOR345265-10GEA 198 EUR
APOSOR345265-10G APOSOR345265-1G APOSOR345265-5G
2-Cloro-4-iodo-3-metilpiridina
2-Cloro-4-iodo-3-metilpiridina
Formula: C₆H₅ClIN
Pto. de fusión: 101…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095293
Núm. CAS: 153034-88-9