2,3-Dibromo-5-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR345271-100G OR345271-25G OR345271-5G
APOSOR345271-100GEA 0 EUR
APOSOR345271-100G APOSOR345271-25G APOSOR345271-5G
2,3-Dibromo-5-nitropyridine
2,3-Dibromo-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂Br₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233994
Núm. CAS: 15862-36-9