5-Nitropyridin-3-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-5-nitropyridine
OR345287-1G OR345287-250MG
APOSOR345287-1GEA 224 EUR
APOSOR345287-1G APOSOR345287-250MG
5-Nitropyridin-3-ol 95%
5-Nitropyridin-3-ol
Formula: C5H4N2O3
MW: 140,1000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114224
Núm. CAS: 186593-26-0