3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345288-10G OR345288-5G
APOSOR345288-10GEA 132 EUR
APOSOR345288-10G APOSOR345288-5G
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08688606
Núm. CAS: 186593-42-0