5-Acetyl-2-methoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345295-25G
APOSOR345295-25GEA 237 EUR
APOSOR345295-25G
5-Acetyl-2-methoxypyridine 98%
5-Acetyl-2-methoxypyridine
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664350
Núm. CAS: 213193-32-9