2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR345300-5G
APOSOR345300-5GEA 184 EUR
APOSOR345300-5G
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237,4400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061302
Núm. CAS: 22353-41-9