2-Amino-5-chloropyridin-3-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-5-chloro-3-hydroxypyridine, 2-Amino-3-hydroxy-5-chloropyridine
OR345338-25G
APOSOR345338-25GEA 94.4 EUR
APOSOR345338-25G
2-Amino-5-chloropyridin-3-ol 98%
2-Amino-5-chloropyridin-3-ol
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5590 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14706179
Núm. CAS: 40966-87-8