Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345351-1G OR345351-5G
APOSOR345351-1GEA 143 EUR
APOSOR345351-1G APOSOR345351-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834780
Núm. CAS: 479028-72-3