2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-4-methylpyridin-2-amine
OR345359-1G OR345359-5G OR345359-10G
APOSOR345359-1GEA 89.9 EUR
APOSOR345359-1G APOSOR345359-5G APOSOR345359-10G
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5862 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839256
Núm. CAS: 51564-92-2