3-Hydrazino-2-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR345374-250MG OR345374-500MG OR345374-2.5G
APOSOR345374-250MGEA 159 EUR
APOSOR345374-250MG APOSOR345374-500MG APOSOR345374-2.5G
3-Hydrazino-2-nitropyridine
3-Hydrazino-2-nitropyridine
Formula: C₅H₆N₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00493934
Núm. CAS: 57115-43-2