5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine
OR345375-25G
APOSOR345375-25GEA 85.7 EUR
APOSOR345375-25G
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₃BrClNO
MW: 208,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05662389
Núm. CAS: 58236-70-7