3-Nitropicolinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Nitropyridine-2-carboxylic acid
OR345379-1G OR345379-5G
APOSOR345379-1GEA 105 EUR
APOSOR345379-1G APOSOR345379-5G
3-Nitropicolinic acid
3-Nitropicolinic acid
Formula: C₆H₄N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658500
Núm. CAS: 59290-85-6