4-Chloro-2-nitropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR345390-1G
OR345390-5G
APOSOR345390-1GEA
21.9
EUR
APOSOR345390-1G
APOSOR345390-5G
4-Chloro-2-nitropyridine 97%
4-Chloro-2-nitropyridine
Formula:
C₅H₃ClN₂O₂ Pto. de fusión: 46…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04114167 Núm. CAS: 65370-42-5 |