2-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345399-25G OR345399-5G
APOSOR345399-25GEA 188 EUR
APOSOR345399-25G APOSOR345399-5G
2-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%
2-Amino-5-bromonicotinonitrile
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08688591
Núm. CAS: 709652-82-4