1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-1-benzenesulphonyl-7-azaindole, 4-Chloro-1-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR345406-25G
OR345406-5G
APOSOR345406-25GEA
340
EUR
APOSOR345406-25G
APOSOR345406-5G
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula:
C₁₃H₉ClN₂O₂S MW: 292,741 g/mol Pto. de fusión: 117…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04153750 Núm. CAS: 744209-63-0 |